주요 문서
795917
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C,d1)-butyric-3,4,4,4-d4 acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
α-Keto-isovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 3-Methyl-13C,d1-2-oxobutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-13C,d5 sodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩3,941,347
₩3,941,347
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩3,941,347
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CD3CD13CDH2COCO2Na
Molecular Weight:
144.12
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩3,941,347
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+6
SMILES string
O=C(O[Na])C(C([2H])([13CH2][2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1D,3D;/t3-;/m0./s1
InChI key
WIQBZDCJCRFGKA-YFKZDALSSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)