주요 문서
78926
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(R)-(−)-α-Methylphenethyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
Beilstein:
3195620
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −41±1°, c = 5.3% in benzene
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
refractive index
n20/D 1.521
bp
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
WYTRYIUQUDTGSX-MRVPVSSYSA-N
기타 정보
Chiral alcohol; it can be transformed to the chloride (SOCl2/pyridine) with inversion of configuration. The chloride undergoes AlCl3-catalyzed retentive Friedel-Crafts alkylation of benzene[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Masuda et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 1089-1089 (1983)