The product impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/360/076/159034-BULK_______ALDRICH__.pdf
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
Quality Level
๋ถ์
98%
mp
88-90ย ยฐC (lit.)
์์ฉ๊ธฐ
amine
SMILES string
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
InChI key
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
์ ์ ์ ์ ๋ณด
human ... CA2(760) , MMP3(4314)
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
์ ํธ์ด
Danger
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
-
Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
1 ๋ต๋ณ-
๋์์ด ๋์์ต๋๊น?
-
ํ์ฑ ํํฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.