주요 문서
761575
Sigma-Aldrich
1-Aminobenzimidazole
97%
동의어(들):
1H-Benzimidazol-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7N3
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
145-150 °C
SMILES string
Nn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-5H,8H2
InChI key
HXYXDTAROKJMBO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)