주요 문서
Z405620
J.Young high-vacuum PTFE valve, right angle
stopcock size 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩130,732
₩130,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩130,732
About This Item
UNSPSC 코드:
40141600
NACRES:
NB.79
₩130,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
J. Young
사이드암 O.D.
13 mm
스톱콕 크기
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)