주요 문서
725005
Sigma-Aldrich
6-Aminobenzimidazole
95%
동의어(들):
1H-1,3-Benzodiazol-6-amine, 3H-Benzoimidazol-5-ylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩118,349
₩118,349
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩118,349
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7N3
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩118,349
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
163-168 °C
SMILES string
Nc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
WFRXSXUDWCVSPI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S Trivulzio et al.
Pharmacological research communications, 20(11), 975-982 (1988-11-01)
Benzimidazole and some of its derivatives as 4-nitro and 5-nitro-benzimidazoles, 2-amino-, 4-amino- and 5-aminobenzimidazoles have been tested on gastric acid secretion in Shay-rats. Only 5-aminobenzimidazole decreased the gastric secretory process basal or stimulated by betazole. The antisecretory properties of 5-aminobenzimidazole