분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
density
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
InChI key
PQUSVJVVRXWKDG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.