주요 문서
749249
Sigma-Aldrich
Oxobis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV)
95%
동의어(들):
Titanium oxide bis(tetramethylheptanedianoate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩220,357
₩220,357
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩220,357
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H38O5Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
430.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩220,357
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
120-124 °C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](=O)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;/q;;;+2/p-2/b2*8-7-;;
InChI key
LEHQDHQAPQKWNG-ZJCTYWPYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)