주요 문서
8.08305
Sigma-Aldrich
Titanyl acetylacetonate
for synthesis
동의어(들):
Titanyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)titanium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩176,610
100 G
₩613,060
₩176,610
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩176,610
100 G
₩613,060
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O5Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
262.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
237-861-9
NACRES:
NA.22
₩176,610
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
mp
200 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;
InChI key
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable