주요 문서
747351
Sigma-Aldrich
Pyrazole-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC2H4N2
Molecular Weight:
69.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
crystals
질량 이동
M+1
SMILES string
C1=NNC=[13CH]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1+1
InChI key
WTKZEGDFNFYCGP-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)