705594
Cortisol-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-D4, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-d4 (9,11,12,12-d4), 17-Hydroxycorticosterone-9,11,12,12-d4, 17-Hydroxycorticosterone-D4, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione-D4, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione-d4 (9,11,12,12-d4), Deuterated cortisol, Deuterated hydrocortisone, Hydrocortisone-9,11,12,12-d4, Kendall′s compound F (9,11,12,12-d4), Reichstein′s substance M (9,11,12,12-d4)
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-214 °C
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CCC(O)(C(=O)CO)[C@@]14C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-BJJKTIQHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable