주요 문서
427039
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Ethyl alcohol-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩1,042,304
1 G
₩2,295,423
₩1,042,304
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩1,042,304
1 G
₩2,295,423
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
48.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,042,304
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
density
0.839 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
저장 온도
room temp
SMILES string
[13CH3][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-ZDOIIHCHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mukund P Srinivasan et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114174-114174 (2020-07-28)
Primary toxicity targets of alcohol and its metabolites in the pancreas are cellular energetics and endoplasmic reticulum (ER). Therefore, the role of AMP-Activated Protein Kinase (AMPKα) in amelioration of ethanol (EtOH)-induced pancreatic acinar cell injury including ER/oxidative stress, inflammatory responses