주요 문서
176753
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-d3 solution
85 wt. % in D2O, 98 atom % D
동의어(들):
Trideuterophosphoric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
D3PO4
CAS Number:
Molecular Weight:
101.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
농도
85 wt. % in D2O
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
158 °C/760 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
density
1.736 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)