주요 문서
740764
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1H-indole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩181,076
₩181,076
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩181,076
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6FN
CAS Number:
Molecular Weight:
135.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
₩181,076
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
60-65 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
InChI key
XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lene Jacobs et al.
Biofouling, 37(1), 61-77 (2021-02-13)
Cleaning and disinfection protocols are not always able to remove biofilm microbes present in breweries, indicating that novel anti-biofilm strategies are needed. The preventive activities of three in-house synthesized members of the 2-aminoimidazole class of anti-biofilm molecules were studied against