분석
97%
bp
90-95 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Clc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
InChI key
WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객