주요 문서
701068
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)indole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩158,442
₩158,442
예상 입고일2025년 2월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩158,442
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6F3N
CAS Number:
Molecular Weight:
185.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩158,442
예상 입고일2025년 2월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
67-70 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-13-8/h1-5,13H
InChI key
LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gordon Rix et al.
Nature communications, 11(1), 5644-5644 (2020-11-08)
Enzyme orthologs sharing identical primary functions can have different promiscuous activities. While it is possible to mine this natural diversity to obtain useful biocatalysts, generating comparably rich ortholog diversity is difficult, as it is the product of deep evolutionary processes