주요 문서
729221
Sigma-Aldrich
trans-2-(Pinacol boronate)vinylboronic acid MIDA ester
96%
동의어(들):
(E)-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester, trans-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩189,704
5 G
₩920,605
₩189,704
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩189,704
5 G
₩920,605
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H21B2NO6
Molecular Weight:
308.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩189,704
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
96%
양식
solid
mp
254-260 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H21B2NO6/c1-12(2)13(3,4)22-15(21-12)7-6-14-19-10(17)8-16(5)9-11(18)20-14/h6-7H,8-9H2,1-5H3/b7-6+
InChI key
MVTNIQCFWSPASI-VOTSOKGWSA-N
법적 정보
Patents pending. U.S. Patent App Ser. Nos. 60/951,405 and 11/937,338 and Internat. App No. PCT/US07/84156 may apply.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)