680249
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid pinacol ester
97%
๋์์ด(๋ค):
(E)-2-(3-Chloro-1-propenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-Chloromethylvinylboronic acid pinacol ester
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
๋ถ์
97%
refractive index
n20/D 1.4603
bp
57-62 ยฐC/0.3-0.4 mmHg
density
1.028 g/mL at 25 ยฐC
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CCl
InChI
1S/C9H16BClO2/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h5-6H,7H2,1-4H3/b6-5+
InChI key
HLBDNUSUVDDICF-AATRIKPKSA-N
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
- Readout reagent that helps in providing qualitative and quantitative readouts in enzyme biomarker detection assays.
- Boronated enynes, which on Au(I) catalyzed cycloisomerization yield various dienyl boronates.
- ฮฑ-Methyl-substituted boronates for the allylation of ketones to yield homoallylic tertiary alcohols.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
212.0 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
100 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.