주요 문서
723266
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-d6 sulfate sodium salt
97 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-(sulfooxy sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩400,215
5 MG
₩1,280,727
10 MG
₩2,361,398
₩400,215
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩400,215
5 MG
₩1,280,727
10 MG
₩2,361,398
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19D6H21O5NaS
CAS Number:
Molecular Weight:
396.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩400,215
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
97 atom % D
분석
98% (CP)
양식
powder
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]12C(C([2H])([2H])[C@](OS(=O)(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C2)=C([2H])CC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14?,15?,16?,18-,19-;/m0./s1/i3D,7D2,11D2,13D;
InChI key
GFJWACFSUSFUOG-WNCZOCEESA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)