700087P
Avanti
DHEA
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
DHEA; 3β-hydroxy-5-androsten-17-one; 5-androsten-3β-ol-17-one; dehydroisoandrosterone; trans-dehydroandrosterone; Prasterone
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
Dehydroepiandrosterone
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (700087P-1g)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객