주요 문서
719757
Sigma-Aldrich
Propyl-d7 chloroformate
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCO2CD2CD2CD3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
105-106 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+7
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI key
QQKDTTWZXHEGAQ-NCKGIQLSSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F
Flash Point (°C)
22 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)