주요 문서
8.00881
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl chloroformate, Ethyl chlorocarbonate, Ethoxycarbonyl chloride, Chloroformic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCOOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
108.52
Beilstein:
385653
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
EC 인덱스 번호:
208-778-5
NACRES:
NA.22
bp:
93 °C (lit.)
vapor pressure:
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor density
3.74 (vs air)
vapor pressure
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
양식
liquid
autoignition temp.
450 °C
842 °F
효능
204 mg/kg LD50, oral (Rat)
7120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.7-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
93 °C (lit.)
mp
-81 °C
−81 °C (lit.)
전이 온도
flash point 16 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Ethyl chloroformate for synthesis. CAS 541-41-3, EC Number 208-778-5, chemical formula ClCOOC₂H₅.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.138 - 1.140Identity (IR)passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
60.8 °F
Flash Point (°C)
16 °C