주요 문서
715727
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-5-methylpyridine
97%
동의어(들):
5,6-Dibromo-3-picoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
250.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
52-56 °C
SMILES string
Cc1cnc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
BZUZAZMAGVFIBS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)