주요 문서
D43107
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩139,360
₩139,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩139,360
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
236.89
Beilstein:
109099
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩139,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
powder
mp
92-95 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI key
ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Minami Kato et al.
ChemSusChem, 13(9), 2379-2385 (2020-02-11)
Many types of batteries have been proposed as next-generation energy-storage systems. One candidate is a rocking-chair-type "molecular ion battery" in which a molecular ion, instead of Li+ , works as a charge carrier. Previously, we reported a viologen-type derivative as