주요 문서
715131
Sigma-Aldrich
Dichlorodi-μ-chlorobis[(1,2,3,6,7,8-η-2,7-dimethyl-2,6-octadiene-1,8-diyl]diruthenium(IV)
97%
동의어(들):
Tetrachlorobis(2,7-dimethyl-2,6-octadienylene)diruthenium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩107,692
₩107,692
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩107,692
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H32Cl4Ru2
CAS Number:
Molecular Weight:
616.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩107,692
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
193-202 °C (dec.)
SMILES string
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C10H16.4ClH.2Ru/c2*1-9(2)7-5-6-8-10(3)4;;;;;;/h2*7-8H,1,3,5-6H2,2,4H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
UILPCDNRMPZVBB-UHFFFAOYSA-J
애플리케이션
Catalyst for:
  • Selective estragole to transanethole isomerization
  • Regioselective alkylation of indoles with terminal alkynes
  • Diyne polycyclotrimerization
  • Deprotection of N-allylic amines
  • Ring-opening metathesis polymerization of norbornene
  • Polymerization of cycloalkenes and norbornene
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)