주요 문서
06561
Sigma-Aldrich
Formic acid triethylamine complex 5:2
≥99.0% (NT)
동의어(들):
Triethylammonium formate 2:5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩238,525
250 ML
₩747,649
₩238,525
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩238,525
250 ML
₩747,649
About This Item
Linear Formula:
5HCOOH · 2N(CH2CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
86.50
Beilstein:
4150472
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩238,525
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (NT)
refractive index
n20/D 1.428
작용기
amine
SMILES string
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
InChI key
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Reductant for iridium-catalyzed greener amine synthesis by transfer hydrogenation of imines.
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
기타 정보
Activated form of formic acid used for reduction reactionscitation
Activated form of formic acid used for reduction reactions[1]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K. Wagner
Angewandte Chemie (International Edition in English), 82, 73-73 (1970)