주요 문서
701475
Sigma-Aldrich
Dichloro[(2,6,10-dodecatriene)-1,12-diyl]ruthenium(IV)
동의어(들):
Dichloro(dodeca-2,6,10-triene-1,12-diyl)ruthenium(IV), Dichloro-2,6,10-dodecatrienylene-ruthenium, Dichloro[(1,2,3,6,7,10,11,12-η)-2,6,10-dodecatriene-1,12-diyl]-ruthenium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩125,759
₩125,759
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩125,759
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18Cl2Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
334.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩125,759
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
190 °C
SMILES string
Cl[Ru]1(Cl)C\C=C\CCC=CCC\C=C\C1
InChI
1S/C12H18.2ClH.Ru/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;;/h3-6,11-12H,1-2,7-10H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b5-3+,6-4+,12-11-;;;
InChI key
RSRAKQPWMXANGM-LXALEWKWSA-L
애플리케이션
Catalyst for:
  • Redox isomerization/transfer hydrogenation
  • Deprotection of N-allyl amides and lactams
  • Isomerization of allylamines
  • Isomerization of allylic alcohols into carbonyl compounds
Catalysts used in the deprotection of N-allyl amides and lactams[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cadierno, V. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 6590-6590 (2007)