주요 문서
709719
Sigma-Aldrich
3,3′,5′-Triiodothyronine-(diiodophenyl-13C6) hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
Reverse T3-13C6 hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,046,059
5 MG
₩5,820,010
₩1,046,059
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,046,059
5 MG
₩5,820,010
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C9H12I3NO4 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
693.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩1,046,059
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8;/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i5+1,6+1,8+1,10+1,11+1,14+1;
InChI key
YCBXNJGXKMWFLL-UKPPHBCASA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)