주요 문서
731668
Sigma-Aldrich
Estriol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
16-α-Hydroxyestradiol-2,3,4-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩986,580
250 μG
₩2,507,152
500 μG
₩3,583,052
1000 μG
₩6,153,844
₩986,580
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩986,580
250 μG
₩2,507,152
500 μG
₩3,583,052
1000 μG
₩6,153,844
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C15H24O3
CAS Number:
Molecular Weight:
291.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩986,580
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
280-282 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-FDFADMNFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)