주요 문서
692670
Sigma-Aldrich
Pyruvic -2-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313COCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
89.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
bp
165 °C
mp
11-12 °C
density
1.281 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)