제품명
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 antibody produced in mouse, clone NE14, ascites fluid
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
NE14, monoclonal
분자량
antigen apparent mol wt 200 kDa
포함
15 mM sodium azide as preservative
종 반응성
pig, mouse, chicken, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human
향상된 검증
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NEFH(4744)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunolabeling
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)