주요 문서
688185
Sigma-Aldrich
(Triphenylphosphoranylidene)ketene
동의어(들):
(Triphenylphosphoranylidene)ethenone, Bestmann ylide, Ketenylidene(triphenyl)phosphorane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩174,377
₩174,377
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩174,377
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H15OP
CAS Number:
Molecular Weight:
302.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩174,377
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
167-173 °C
작용기
phosphine
SMILES string
O=C=C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H15OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H
InChI key
MNASRBWCHRURHY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
A nucleophilic two-carbon building block that participates in a variety of reactions including cycloaddition, multi-component, and domino reactions.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organic Syntheses, 82, 140-140 (2005)