324876
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline
97%
동의어(들):
Anilidenetriphenylphosphorane, Tetraphenylphosphine imide
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
불순물
<0.5% denatured ethanol
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to brown)
작용기
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)N=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20NP/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI key
PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)