280933
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
95%
동의어(들):
(Formylmethylene)triphenylphosphorane
크기 선택
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
185-188 °C (lit.)
작용기
aldehyde
phosphine
SMILES string
[H]C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
InChI key
CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable