주요 문서
686697
Sigma-Aldrich
Chlorodi(o-tolyl)phosphine
동의어(들):
Chlorobis(o-tolyl)phosphine, Di(o-methylphenyl)phosphine chloride, Di-o-tolylchlorophosphine, Bis(2-methylphenyl)phosphinous chloride, Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩91,655
5 G
₩301,963
₩91,655
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩91,655
5 G
₩301,963
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14ClP
CAS Number:
Molecular Weight:
248.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩91,655
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
63-67 °C
작용기
phosphine
SMILES string
Cc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2C
InChI
1S/C14H14ClP/c1-11-7-3-5-9-13(11)16(15)14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3
InChI key
KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)