주요 문서
766054
Sigma-Aldrich
P-Chlorodiphenylphosphine
99%
동의어(들):
Diphenylphosphinous chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩121,293
₩121,293
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩121,293
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2PCl
CAS Number:
Molecular Weight:
220.63
Beilstein:
512032
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩121,293
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
vapor density
7.8 (vs air)
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.636 (lit.)
bp
320 °C (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
280.4 °F
Flash Point (°C)
138 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jaewoo Kwak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(10), 4765-4772 (2015-02-11)
A series of mono-, di-, and tri-phosphine oxide substituted triarylboranes, Mes2BAr (1), MesBAr2 (2), and BAr3 (3) (Ar = 4-(Ph2PO)-2,6-Me2-C6H2) were prepared to investigate the effect of a phosphine oxide group (Ph2PO) on Lewis acidity enhancement of triarylboranes. The X-ray