주요 문서
684694
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩49,431
₩49,431
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩49,431
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7F3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩49,431
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
powder
mp
66-71 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
CC(C)(C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F3O2/c1-4(2,3(9)10)5(6,7)8/h1-2H3,(H,9,10)
InChI key
VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)