주요 문서
722022
Sigma-Aldrich
1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
95%
동의어(들):
4-Formylcyclohexanecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩98,760
₩98,760
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩98,760
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
213.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩98,760
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
34-40 °C
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Selective GPR119 agonists for type II diabetes
  • M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors
  • HDAC inhibitors
  • Selective 5-HT6 antagonists
Reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)