주요 문서
751294
Sigma-Aldrich
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
97%
동의어(들):
4-Ketocyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanone-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩176,001
₩176,001
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩176,001
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩176,001
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
67-71 °C
작용기
carboxylic acid
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T Kaneda et al.
European journal of biochemistry, 218(3), 997-1003 (1993-12-15)
We have previously demonstrated that Corynebacterium cyclohexanicum degrades cyclohexanecarboxylic acid, a bacteriocide, through a pathway including the aromatization of 4-oxocyclohexanecarboxylic acid to 4-hydroxybenzoic acid [Kaneda, T. (1974) Biochem. Biophys. Res. Commun. 58, 140-144]. Aromatization has now been shown to be