주요 문서
180106
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩83,129
5 G
₩176,915
₩83,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩83,129
5 G
₩176,915
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
196.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩83,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
50-53 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1(2(11)12)4(8,9)10/h1H,(H,11,12)
InChI key
RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
The behavior of 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid was studied using ion-exclusion chromatography[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T Abe et al.
Journal of chromatography. A, 884(1-2), 93-103 (2000-08-05)
Ion-exclusion chromatography has been successfully applied to the separation of a number of polyfluorocarboxylic acids. The separation of various mono- and dibasic polyfluorocarboxylic acids having a different alkyl group was investigated using a polymethacrylate-based weakly acidic cation-exchange resin (TSK gel