주요 문서
683809
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩146,566
₩146,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩146,566
About This Item
Linear Formula:
CH3O2C(C6H4)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
179.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩146,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
solid
mp
102-107 °C
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI key
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)