주요 문서
431958
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylboronic acid
≥95.0%
동의어(들):
2-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde, 2-Boronobenzaldehyde, 2-Formylbenzeneboronic acid, o-Formylbenzeneboronic acid, o-Formylphenylboronic acid, NSC 157839
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩48,213
5 G
₩99,673
₩48,213
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩48,213
5 G
₩99,673
About This Item
Linear Formula:
HCOC6H4B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
149.94
Beilstein:
3030776
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
powder
분석:
≥95.0%
₩48,213
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
powder
mp
115-120 °C (lit.)
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H
InChI key
DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)