주요 문서
900337
Sigma-Aldrich
Stearic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
Octadecanoic acid-d
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18DH35O2
Molecular Weight:
285.48
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥97 atom % D
분석
≥98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+1
SMILES string
O=C(O[2H])CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i/hD
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-DYCDLGHISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3