생물학적 소스
plant oil (safflower)
Quality Level
분석
≥99%
형태
liquid
색상
colorless
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
life science and biopharma
작용기
carboxylic acid
지질 유형
omega FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
유전자 정보
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
프로토콜
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.