주요 문서
679836
Sigma-Aldrich
4-Fluororesorcinol
97%
동의어(들):
4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5FO2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
96-100 °C
작용기
fluoro
저장 온도
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(F)c(O)c1
InChI
1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChI key
XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)