주요 문서
104361
Sigma-Aldrich
Tetrafluorohydroquinone
95%
동의어(들):
2,3,5,6-Tetrafluorobenzene-1,4-diol, 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluoro-1,4-dihydroquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩132,052
₩132,052
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩132,052
About This Item
Linear Formula:
C6F4-1,4-(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩132,052
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
mp
172-174 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H
InChI key
ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Li Mao et al.
Free radical biology & medicine, 147, 150-158 (2019-12-21)
Penicillamine has been widely-used clinically as a copper-chelating drug for the treatment of copper-overload in Wilson's disease. In this study, we found that penicillamine provided marked protection against cytotoxicity induced by tetrachlorohydroquinone (TCHQ), a major toxic metabolite of the well-known