주요 문서
750778
Sigma-Aldrich
2-Bromoresorcinol
95%
동의어(들):
2-Bromo-1,3-benzenediol, 2-Bromo-1,3-dihydroxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩112,564
₩112,564
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩112,564
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩112,564
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
96-103 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,8-9H
InChI key
UOLPZAPIFFZLMF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)