주요 문서
663832
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩191,125
₩191,125
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩191,125
About This Item
Linear Formula:
CF3OC6H4CH2MgBr
Molecular Weight:
279.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩191,125
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
1.0 M in diethyl ether
density
0.945 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(C[Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H6F3O.BrH.Mg/c1-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9,10)11;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
KMBXMKJQUFWBEE-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)