주요 문서
562033
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩409,451
₩409,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩409,451
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
180.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩409,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.25 M in THF
bp
65 °C
density
0.914 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)