주요 문서
663018
Sigma-Aldrich
Cyclopropylacetylene
Cyclopropylacetylene
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
Neat, 97%
동의어(들):
Ethynylcyclopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩39,991
25 G
₩122,714
₩39,991
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩39,991
25 G
₩122,714
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6
CAS Number:
Molecular Weight:
66.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩39,991
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.429
bp
51 °C
density
0.781 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
InChI key
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만